Drukuj
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
H26097.03EA 1970 PLN
H26097.03
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₈H₅F₃O₃
MW: 206,12 g/mol
Temp. topnienia: 144…147 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01091008
Numer CAS: 220239-68-9
Numer WE (dawny EINECS): None