Chcesz zalogować się jeszcze raz?
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
Formuła: C₈H₄F₃IO₂
MW: 316,02
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06408817
Numer CAS: 54507-44-7
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 g H32839.03
250 mg H32839.MD
5 g H32839.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Formula weight 316.02
CAS No. 54507-44-7
Czystość 98%
Molecular formula C8H4F3IO2
MDL No. MFCD06408817
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość