Chcesz zalogować się jeszcze raz?
2-(p-Toluenesulphonyl)ethanol ≥98%
Dostawca: Alfa Aesar
Formuła: C₉H₁₂O₃S
Temp. topnienia: 50…53 °C
Numer MDL: MFCD00041757
Numer CAS: 22381-54-0
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 g A18249.03
5 g A18249.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point 50-53°
Formula weight 200.26
CAS No. 22381-54-0
Czystość 98%
Boiling point 178-181°/0.2mm
Molecular formula C9H12O3S
MDL No. MFCD00041757
Beilstein reference 1961132
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość