Drukuj
4-Chloro-N-(4-fluorobenzyl)-2-methylaniline ≥97%
Niebezpieczeństwo
H56258.03EA 3190 PLN
H56258.03 H56258.MD
4-Chloro-N-(4-fluorobenzyl)-2-methylaniline ≥97%
4-Chloro-N-(4-fluorobenzyl)-2-methylaniline
Formuła: C₁₄H₁₃ClFN
MW: 249,71 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11119360
Numer CAS: 1036628-11-1