Drukuj
4,4'-Anisoin 95%
Dostawca: Thermo Scientific
ACRO104841000EA 2820 PLN
ACRO104841000 ACRO104840250
4,4'-Anisoin 95%
4,4'-Anisoin
Formuła: C₁₆H₁₆O₄
MW: 272,30 g/mol
Temp. topnienia: 109…114 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008411
Numer CAS: 119-52-8
Numer WE (dawny EINECS): 204-330-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 115 °C
HPLC ≥94.0 %