Drukuj
4,4'-Anisoin ≥97%
Dostawca: Thermo Scientific
B21559.36EA 3120 PLN
B21559.36 B21559.14
4,4'-Anisoin ≥97%
4,4'-Anisoin
Formuła: C₁₆H₁₆O₄
MW: 272,30 g/mol
Temp. topnienia: 110…114 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008411
Numer CAS: 119-52-8
Numer WE (dawny EINECS): 204-330-8