Chcesz zalogować się jeszcze raz?
4,4'-Anisoin do syntezy
Dostawca: Merck Millipore
Formuła: C₁₆H₁₆O₄
MW: 272,30
Numer MDL: MFCD00008411
Numer CAS: 119-52-8
Numer WE (dawny EINECS): 204-330-8
Wyniki testów specyfikacyjnych
Melting Point 111 - 112 °C
Molar Mass 272.3 g/mol
Synonyms 4,4'-Dimethoxybenzoin
Hill Formula C16H16O4
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rodzaj opakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Plastic bottle 25 g 8.41595.0025
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość