Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Benzaldehyde azine ≥99%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
Formuła: C₁₄H₁₂N₂
MW: 208,27
Temp. topnienia: 91…95 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016876
Numer CAS: 588-68-1
Numer WE (dawny EINECS): 209-627-6
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 g A15721.22
25 g A15721.14
500 g A15721.36
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point 91-95°
Formula weight 208.27
CAS No. 588-68-1
Czystość 99%
Molecular formula C14H12N2
MDL No. MFCD00016876
Beilstein reference 2208840
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość