Chcesz zalogować się jeszcze raz?
4-Methoxybenzaldehyde azine ≥99%
Dostawca: Alfa Aesar
Formuła: C₁₆H₁₆N₂O₂
Temp. topnienia: 167…170 °C
Numer MDL: MFCD00025835
Numer CAS: 2299-73-2
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
5 g L13076.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point 167-170°
Formula weight 268.32
CAS No. 2299-73-2
Czystość 99%
Molecular formula C16H16N2O2
MDL No. MFCD00025835
Beilstein reference 1079059
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość