Drukuj
3,5-Dimethyl-4-ethoxyphenylboronic acid ≥98%
Uwaga
H52767.06EA 723 PLN
H52767.06
3,5-Dimethyl-4-ethoxyphenylboronic acid ≥98%
3,5-Dimethyl-4-ethoxyphenylboronic acid
Formuła: C₁₀H₁₅BO₃
MW: 194,04 g/mol
Temp. topnienia: 210…212 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02179463
Numer CAS: 850568-59-1