Drukuj
3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
L19820.03EA 306 PLN
L19820.03
3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid ≥98%
3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid
Formuła: C₉H₁₃BO₃
MW: 180,01 g/mol
Temp. topnienia: ∼ 237 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01114648
Numer CAS: 301699-39-8