Chcesz zalogować się jeszcze raz?
2,5-Bis(bromomethyl)-4-(2-ethylhexyloxy)anisole ≥98%
Dostawca: Alfa Aesar
Formuła: C₁₇H₂₆Br₂O₂
Temp. topnienia: 82…86 °C
Numer MDL: MFCD03093944
Numer CAS: 209625-37-6
Jednostka: 3261
ADR: 8,III
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 g H51039.03
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point 82-86°
Formula weight 422.20
CAS No. 209625-37-6
Czystość 98%
Molecular formula C17H26Br2O2
MDL No. MFCD03093944
UN No. 3261
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość