Chcesz zalogować się jeszcze raz?
2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
Formuła: C₉H₃ClF₆O₂
MW: 292,56
Temp. topnienia: 148…150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09025365
Numer CAS: 916420-47-8
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 g H31784.03
250 mg H31784.MD
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point 148-150°
Formula weight 292.56
Czystość 97%
Molecular formula C9H3ClF6O2
MDL No. MFCD09025365
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość