Chcesz zalogować się jeszcze raz?
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride ≥98%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
Formuła: C₈H₇ClF₆N₂
MW: 280,60
Temp. topnienia: ∼ 208 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094165
Numer CAS: 502496-23-3
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rodzaj opakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
- 5 g H32975.06
Glass bottle for solids 25 g H32975.14
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point ca 208° dec.
Formula weight 280.60
CAS No. 502496-23-3
Czystość 98%
Molecular formula C8H6F6N2.HCl
MDL No. MFCD03094165
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość