Chcesz zalogować się jeszcze raz?
1-Benzyl-1-phenylhydrazine hydrochloride ≥98%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
Formuła: C₁₃H₁₅ClN₂
MW: 234,73
Temp. topnienia: 178…181 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00050690
Numer CAS: 5705-15-7
Numer WE (dawny EINECS): 227-195-7
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
25 g A17367.14
5 g A17367.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point 178-181°
Formula weight 234.73
CAS No. 5705-15-7
Czystość 98+%
Molecular formula C13H14N2.HCl
Beilstein reference 3707186
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość