Chcesz zalogować się jeszcze raz?
N-Benzyl-4-methoxyaniline ≥99%
Dostawca: Alfa Aesar
Niebezpieczeństwo
Formuła: C₁₄H₁₅NO
MW: 213,28
Temp. Wrzenia: 138…140 °C (0,1 mmHg)
Temp. topnienia: 48…50 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00059298
Numer CAS: 17377-95-6
Numer WE (dawny EINECS): 000-000-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 g L11158.03
5 g L11158.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point 48-50°
Formula weight 213.28
CAS No. 17377-95-6
Czystość 99%
Boiling point 138-140°/0.1mm
Molecular formula C14H15NO
MDL No. MFCD00059298
UN No. 2811
Beilstein reference 1877781
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość