Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Cyclopropylboronic acid pinacol ester ≥96%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
Formuła: C₉H₁₇BO₂
MW: 168,04
Temp. Wrzenia: 146 °C
Gęstość: 0,922
Temp. Zapłonu: 40 °C (104 °F)
Numer MDL: MFCD05663847
Numer CAS: 126689-01-8
Jednostka: 3272
ADR: 3,III
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 g H27642.03
5 g H27642.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Formula weight 168.04
CAS No. 126689-01-8
Czystość 96%
Temperatura przechowywania -30°C to -10°C
Flash point 40°(104°F)
Boiling point 146°
Molecular formula C9H17BO2
MDL No. MFCD05663847
UN No. 3272
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość