Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Cyclopropanesulphonamide ≥97%
Dostawca: Alfa Aesar
Niebezpieczeństwo
Formuła: C₃H₇NO₂S
MW: 121,15
Temp. topnienia: 101…106 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08705286
Numer CAS: 154350-29-5
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 g H55507.03
250 mg H55507.MD
5 g H55507.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point 101-106°
Formula weight 121.15
CAS No. 154350-28-4
Czystość 97%
Molecular formula C3H7NO2S
MDL No. MFCD08705286
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość