Drukuj
1-Allylcyclohexanol ≥97%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
A19066.88EA 403 PLN
A19066.88 A19066.09
1-Allylcyclohexanol ≥97%
1-Allylcyclohexanol
Formuła: C₉H₁₆O
MW: 140,22 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00021403
Numer CAS: 1123-34-8