Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Allylcyclohexane ≥96%
Dostawca: Alfa Aesar
Niebezpieczeństwo
Formuła: C₉H₁₆
MW: 124,23
Temp. Wrzenia: 153…154 °C
Gęstość: 0,810
Temp. Zapłonu: 31 °C (87 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013769
Numer CAS: 2114-42-3
Numer WE (dawny EINECS): 218-316-4
Jednostka: 3295
ADR: 3,III
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 g L00946.03
25 g L00946.14
5 g L00946.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Formula weight 124.23
CAS No. 2114-42-3
Czystość 96%
Refractive index 1.4510
Flash point 31°(87°F)
Boiling point 153-154°
Molecular formula C9H16
MDL No. MFCD00013769
UN No. 3295
Beilstein reference 2037346
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość