Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Magnesium wolframate, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Sigma-Aldrich
Formuła: MgO₄W
MW: 272,14 g/mol
Numer MDL: MFCD00016209
Numer CAS: 13573-11-0
Numer WE (dawny EINECS): 236-999-7
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
10 g SAFA415073-10G
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość