Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Tris(trimethylsilyl)borate
Dostawca: Acros Organics
Uwaga
Formuła: C₉H₂₇BO₃Si₃
MW: 278,376 g/mol
Temp. Wrzenia: 183…185 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,834 g/cm³
Temp. Zapłonu: 42 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051588
Numer CAS: 4325-85-3
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rodzaj opakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Glass bottle 100 g ACRO381241000
Glass bottle 25 g ACRO381240250
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość