Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Tris(trimethylsilyl)borate ≥98%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
Formuła: C₉H₂₇BO₃Si₃
MW: 278,376 g/mol
Temp. Wrzenia: 183…185 °C
Temp. topnienia: –35 °C
Gęstość: 0,834
Temp. Zapłonu: 42 °C (107 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051588
Numer CAS: 4325-85-3
Numer WE (dawny EINECS): 000-000-0
ADR: 3,III
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
25 g L06277.14
5 g L06277.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point -35°
Formula weight 278.38
CAS No. 4325-85-3
Czystość 98%
Refractive index 1.3861
Flash point 42°(107°F)
Boiling point 183-185°
Molecular formula [(CH3)3SiO]3B
MDL No. MFCD00051588
UN No. 1993
Beilstein reference 1772733
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość