Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Tris(trimethylsilyl)borate
Dostawca: Sigma-Aldrich
Formuła: C₉H₂₇BO₃Si₃
MW: 278,376 g/mol
Numer MDL: MFCD00051588
Numer CAS: 4325-85-3
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
25 ml SAFF93439-25ML
5 ml SAFF93439-5ML
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość