Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Lead antimonide ≥99% (metals basis)
Dostawca: Alfa Aesar
Niebezpieczeństwo
Formuła: PbSb
MW: 328,96 g/mol
Gęstość: 6,72
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151190
Numer CAS: 12266-38-5
Numer WE (dawny EINECS): 235-536-6
Jednostka: 1549
ADR: 6.1,III
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
25 g 36350.14
5 g 36350.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Density 6.72
Formula weight 328.94
CAS No. 12266-38-5
Czystość 99+%
Physical form Lump
Odour/scent Odourless
Molecular formula PbSb
MDL No. MFCD00151190
UN No. 1549
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość