Drukuj
Cerium disilicide ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dostawca: Thermo Scientific
35836.14EA 3040 PLN
35836.14 35836.06
Cerium disilicide ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Cerium disilicide
Formuła: CeSi₂
MW: 196,29 g/mol
Temp. topnienia: 1620 °C
Gęstość: 5,31
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00168082
Numer CAS: 12014-85-6
Numer WE (dawny EINECS): 234-602-1