Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Gadolinium disilicide ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Alfa Aesar
Formuła: GdSi₂
MW: 213,42
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00144382
Numer CAS: 12134-75-7
Numer WE (dawny EINECS): 235-216-6
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
10 g 36356.09
2 g 36356.04
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Formula weight 213.42
CAS No. 12134-75-7
Czystość 99.9%
Physical form 6mm & Down Pieces
Odour/scent Odourless
Molecular formula GdSi2
MDL No. MFCD00144382
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość