Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Pentacopper silicide ≥99.5% (metals basis)
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
Formuła: Cu₅Si
MW: 345,79
Temp. topnienia: 825 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134719
Numer CAS: 12159-07-8
Numer WE (dawny EINECS): 235-286-8
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 g 12844.22
25 g 12844.14
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point 825°
Formula weight 345.79
CAS No. 12159-07-8
Czystość 99.5%
Physical form 6.35mm & Down Pieces
Odour/scent Odourless
Molecular formula Cu5Si
MDL No. MFCD00134719
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość