Drukuj
Zinc selenite
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
12586.09EA 127 PLN
12586.09 12586.22 12586.A3 12586.36
Zinc selenite
Zinc selenite
Formuła: O₃SeZn
MW: 192,33 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011297
Numer CAS: 13597-46-1
Numer WE (dawny EINECS): 237-048-9
Jednostka: 2630
ADR: 6.1,I