Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Zirconium trialuminide ≥99% (metals basis)
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
Formuła: Al₃Zr
MW: 172,17
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064837
Numer CAS: 12004-83-0
Numer WE (dawny EINECS): 234-462-1
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 g 22886.22
25 g 22886.14
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Formula weight 172.17
CAS No. 12004-83-0
Czystość 99%
Physical form Lump
Molecular formula ZrAl3
MDL No. MFCD00064837
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość