Drukuj
Hafnium disilicide
Dostawca: Thermo Scientific
12564.09EA 1350 PLN
12564.09
Hafnium disilicide
Hafnium disilicide
Formuła: HfSi₂
MW: 234,66 g/mol
Temp. topnienia: 1680 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00167026
Numer CAS: 12401-56-8
Numer WE (dawny EINECS): 235-640-1