Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Titanium disilicide ≥99.5% (metals basis), sputtering target, Ø 76.2 mm (3.0 in), thickness 3.18 mm (0.125 in)
Dostawca: Alfa Aesar
Formuła: Si₂Ti
MW: 104,07 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151541
Numer CAS: 12039-83-7
Numer WE (dawny EINECS): 234-904-3
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 41116.KS
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Formula weight 104.07
Czystość 99.5%
Molecular formula TiSi2
MDL No. MFCD00151541
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość