Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Tantalum disilicide
Dostawca: Alfa Aesar
Formuła: Si₂Ta
MW: 237,118 g/mol
Temp. topnienia: 2200 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00049564
Numer CAS: 12039-79-1
Numer WE (dawny EINECS): 234-902-2
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
10 g 44965.09
50 g 44965.18
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point 2200°
Formula weight 237.12
CAS No. 12039-79-1
Physical form -325 Mesh Powder
Molecular formula TaSi2
MDL No. MFCD00049564
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość