Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Chromium antimonide ≥99%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
Formuła: CrSb
MW: 173,75
Gęstość: 7,11
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00049884
Numer CAS: 12053-12-2
Numer WE (dawny EINECS): 234-998-6
Jednostka: 1549
ADR: 6.1,III
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
10 g A18112.09
50 g A18112.18
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Formula weight 173.75
CAS No. 12053-12-2
Czystość 99%
Molecular formula CrSb
MDL No. MFCD00049884
UN No. 1549
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość