Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Chromium disilicide ≥99.5% (metals basis), sputtering target, Ø 50.8 mm (2.0 in), thickness 3.18 mm (0.125 in)
Dostawca: Alfa Aesar
Niebezpieczeństwo
Magnetron sputtering source
Formuła: CrSi₂
MW: 108,17
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00168070
Numer CAS: 12018-09-6
Numer WE (dawny EINECS): 234-633-0
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 41060.KS
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Formula weight 108.17
Czystość 99.5%
Molecular formula CrSi2
MDL No. MFCD00168070
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość