Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Molybdenum disilicide ≥99.5% (metals basis), sputtering target, Ø 50.8 mm (2.0 in), thickness 3.18 mm (0.125 in)
Dostawca: Alfa Aesar
Magnetron sputtering source
Formuła: MoSi₂
MW: 152,11 g/mol
Temp. topnienia: 1870…2030 °C
Gęstość: 6,31
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151535
Numer CAS: 12136-78-6
Numer WE (dawny EINECS): 234-786-3
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 41076.KS
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Density 6.31
Melting point 1870-2030°
Formula weight 152.13
CAS No. 12136-78-6
Czystość 99.5%
Physical form Target
Odour/scent Odourless
Molecular formula MoSi2
MDL No. MFCD00151535
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość