Drukuj
Molybdenum disilicide ≥99.5% (metals basis), sputtering target, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
41079.KSEA 7700 PLN
41079.KS
Molybdenum disilicide ≥99.5% (metals basis), sputtering target, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Molybdenum disilicide
Formuła: MoSi₂
MW: 152,11 g/mol
Temp. topnienia: 1870…2030 °C
Gęstość: 6,31
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151535
Numer CAS: 12136-78-6
Numer WE (dawny EINECS): 234-786-3