Drukuj
Tungsten disilicide ≥99.5% (metals basis)
Dostawca: Thermo Scientific
11551.18EA 1350 PLN
11551.18 11551.09
Tungsten disilicide ≥99.5% (metals basis)
Tungsten disilicide
Formuła: Si₂W
MW: 240,02 g/mol
Temp. topnienia: 2165 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00049704
Numer CAS: 12039-88-2
Numer WE (dawny EINECS): 234-909-0