Drukuj
Dimanganese antimonide ≥99.5% (metals basis)
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
36390.14EA 2870 PLN
36390.14 36390.06
Dimanganese antimonide ≥99.5% (metals basis)
Dimanganese antimonide
Formuła: Mn₂Sb
MW: 231,63
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151354
Numer CAS: 12032-97-2
Numer WE (dawny EINECS): 234-784-2
Jednostka: 1549
ADR: 6.1,III