Drukuj
Triiron aluminide ≥97.5% (metals basis)
40006.18EA 0 PLN
40006.18
Triiron aluminide ≥97.5% (metals basis)
Triiron aluminide
Applications: Substitute for stainless steel with better high temperature strength. Good corrosion resistance in sulfidizing environments
Formuła: AlFe₃
Temp. topnienia: 1540 °C
Gęstość: 6,72
Numer MDL: MFCD00210617
Numer CAS: 12003-42-8
Numer WE (dawny EINECS): 234-427-0
Jednostka: 3178
ADR: 4.1,II