Drukuj
4,7-Dibromo-3-hydroxy-2-naphthoic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
L07019.14EA 1560 PLN
L07019.14
4,7-Dibromo-3-hydroxy-2-naphthoic acid ≥97%
4,7-Dibromo-3-hydroxy-2-naphthoic acid
Formuła: C₁₁H₆Br₂O₃
MW: 345,98 g/mol
Temp. topnienia: 249…253 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00046367
Numer CAS: 1779-10-8
Numer WE (dawny EINECS): 217-214-7