Drukuj
3-Bromopyridine-N-oxide ≥97%
H25940.03EA 315 PLN
H25940.03
3-Bromopyridine-N-oxide ≥97%
3-Bromopyridine-N-oxide
Formuła: C₅H₄BrNO
MW: 173,9954 g/mol
Temp. topnienia: 30…40 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F)
Numer MDL: MFCD01646056
Numer CAS: 2402-97-3