Drukuj
2-Chloro-3-fluoro-4-nitropyridine-N-oxide 95%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
L20025.03EA 1640 PLN
L20025.03
2-Chloro-3-fluoro-4-nitropyridine-N-oxide 95%
2-Chloro-3-fluoro-4-nitropyridine-N-oxide
Formuła: C₅H₂ClFN₂O₃
MW: 192,53 g/mol
Temp. topnienia: 176…178 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04039346
Numer CAS: 101664-56-6
Numer WE (dawny EINECS): 000-000-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III