Drukuj
2,6-Dichloropyridine-N-oxide ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
H30427.03EA 247 PLN
H30427.03 H30427.06
2,6-Dichloropyridine-N-oxide ≥98%
2,6-Dichloropyridine-N-oxide
Formuła: C₅H₃Cl₂NO
MW: 163,99 g/mol
Temp. topnienia: 136…140 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00130246
Numer CAS: 2587-00-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III