Drukuj
2,6-Dichloropyridine-N-oxide, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Sigma-Aldrich
SAFA594059-5GEA 0 PLN
SAFA594059-5G
2,6-Dichloropyridine-N-oxide, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichloropyridine-N-oxide
Formuła: C₅H₃Cl₂NO
MW: 163,99
Numer MDL: MFCD00130246
Numer CAS: 2587-00-0
Numer WE (dawny EINECS): 000-000-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III