Drukuj
4-Methoxypyridine-N-oxide ≥98%
Uwaga
L17830.03EA 307 PLN
L17830.03
4-Methoxypyridine-N-oxide ≥98%
4-Methoxypyridine-N-oxide
Formuła: C₆H₇NO₂
MW: 125,13 g/mol
Temp. topnienia: 99…104 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006207
Numer CAS: 1122-96-9
Numer WE (dawny EINECS): 214-367-1