Chcesz zalogować się jeszcze raz?
4-Methoxypyridine-N-oxide hydrate ≥99%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
Formuła: C₆H₇NO₂·H₂O
MW: 125,13 (anhy)
Temp. topnienia: 78…82 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149410
Numer CAS: 207511-18-0
Numer WE (dawny EINECS): 214-367-1
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 g L04709.03
5 g L04709.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point 78-82°
Formula weight 125.13(anhy)
CAS No. 207511-18-0
Czystość 99%
Molecular formula C6H7NO2.xH2O
MDL No. MFCD00149410
Beilstein reference 115212
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość