Drukuj
2-Chloro-6-methylisonicotinic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
L10544.06EA 1520 PLN
L10544.06 L10544.03
2-Chloro-6-methylisonicotinic acid ≥98%
2-Chloro-6-methylisonicotinic acid
Formuła: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Temp. topnienia: ∼ 200 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052830
Numer CAS: 25462-85-5
Numer WE (dawny EINECS): 000-000-0