Drukuj
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid ≥97%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
H26805.27EA 2610 PLN
H26805.27 H26805.ME
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid ≥97%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formuła: C₇H₃ClF₃NO₂
MW: 225,56
Temp. topnienia: 118…120 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01862658
Numer CAS: 280566-45-2
Numer WE (dawny EINECS): None