Drukuj
6-Methylnicotinamide ≥98%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
A16039.06EA 1740 PLN
A16039.06 A16039.03
6-Methylnicotinamide ≥98%
6-Methylnicotinamide
Formuła: C₇H₈N₂O
MW: 136,15
Temp. topnienia: 195…199 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006342
Numer CAS: 6960-22-1